Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
MOLEM54140413EA 0 EUR
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151,96 g/mol
Číslo MDL: MFCD00792672
Číslo CAS: 59016-93-2