Tlačiť
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A10215.14EA 90.69 EUR
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Methyl-5-acetylsalicylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194,19 g/mol
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040924
Číslo CAS: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2