Tlačiť
Tolbutamide
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17589900EA 69.01 EUR
EHERC17589900
Tolbutamide
Tolbutamide
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O₃S
Mw: 270,35 g/mol
Číslo MDL: MFCD00027169
Číslo CAS: 64-77-7
EINECS: 200-594-3