Tlačiť
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A19196.06EA 246.45 EUR
A19196.06 A19196.03 A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168,15 g/mol
Teplota tavenia: 266…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002514
Číslo CAS: 28026-96-2