Tlačiť
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H31639.03EA 81.01 EUR
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Mw: 187,12 g/mol
Teplota tavenia: 171…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797882
Číslo CAS: 124811-71-8