Tlačiť
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H26097.03EA 322.86 EUR
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206,12 g/mol
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091008
Číslo CAS: 220239-68-9
EINECS: None