Tlačiť
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Varování
H32839.03EA 182.84 EUR
H32839.03 H32839.MD H32839.06
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Mw: 316,02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408817
Číslo CAS: 54507-44-7