Chcete sa opäť prihlásiť?
2-(p-Toluenesulphonyl)ethanol ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
Teplota topenia: 50…53 °C
Číslo MDL: MFCD00041757
Číslo CAS: 22381-54-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g A18249.03
5 g A18249.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 50-53°
Formula weight 200.26
CAS No. 22381-54-0
Purity 98%
Boiling point 178-181°/0.2mm
Molecular formula C9H12O3S
MDL No. MFCD00041757
Beilstein reference 1961132
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo