Tlačiť
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Nebezpečí
H56258.03EA 540.94 EUR
H56258.03 H56258.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Vzorec: C₁₄H₁₃ClFN
Mw: 249,71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11119360
Číslo CAS: 1036628-11-1