Chcete sa opäť prihlásiť?
Salicylaldehyde azine ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Synonymá: Salicylaldazine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Teplota topenia: 216…222 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043496
Číslo CAS: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 50 g A10527.18
Glass bottle for solids 10 g A10527.09
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 216-222°
Formula weight 240.26
CAS No. 959-36-4
Purity 97%
Molecular formula C14H12N2O2
MDL No. MFCD00043496
Beilstein reference 1913597
Physical form Cryst powder
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo