Tlačiť
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL536539-1GEA 460.78 EUR
SIAL536539-1G
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(bromomethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Vzorec: C₁₇H₂₆Br₂O₂
Číslo MDL: MFCD03093944
Číslo CAS: 209625-37-6
OSN: 3261
ADR: 8,III