Tlačiť
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H51041.06EA 908.12 EUR
H51041.06 H51041.03
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Vzorec: C₁₇H₂₆Cl₂O₂
Mw: 333,29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093939
Číslo CAS: 146370-52-7
ADR: 8,III