Chcete sa opäť prihlásiť?
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60
Teplota topenia: ∼ 208 °C (dec.)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094165
Číslo CAS: 502496-23-3
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 5 g H32975.06
Glass bottle for solids 25 g H32975.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 208° dec.
Formula weight 280.60
CAS No. 502496-23-3
Purity 98%
Molecular formula C8H6F6N2.HCl
MDL No. MFCD03094165
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo