Tlačiť
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
CAYM13574-1EA 102.92 EUR
CAYM13574-1 CAYM13574-5 CAYM13574-25 CAYM13574-10
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Vzorec: C₁₃H₉BrO₃
Mw: 293,1128 g/mol
Číslo MDL: MFCD18378258
Číslo CAS: 4906-68-7