Tlačiť
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL192104-1GEA 170.74 EUR
SIAL192104-1G
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione, Sigma-Aldrich®
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138,1600 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003771
Číslo CAS: 51716-63-3
EINECS: 257-357-2