Chcete sa opäť prihlásiť?
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04
Teplota varu: 146 °C
Hustota: 0,922
Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F)
Číslo MDL: MFCD05663847
Číslo CAS: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H27642.03
5 g H27642.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 168.04
CAS No. 126689-01-8
Purity 96%
Storage temperature -30°C to -10°C
Flash point 40°(104°F)
Boiling point 146°
Molecular formula C9H17BO2
MDL No. MFCD05663847
UN No. 3272
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo