Chcete sa opäť prihlásiť?
Cyclopropylboronic acid ≥85%, Technical Grade
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₃H₇BO₂
MW: 85,90
Teplota tavenia: 90-95 °C
MDL Number: MFCD04038750
Číslo CAS: 411235-57-9
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H26254.03
5 g H26254.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 90-95°
Formula weight 85.90
CAS No. 411235-57-9
Purity 85%
Storage temperature -30°C to -10°C
Molecular formula C3H7BO2
MDL No. MFCD04038750
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo