Chcete sa opäť prihlásiť?
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane, 96%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005076
Číslo CAS: 27035-39-8
EINECS: 248-180-1
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 10 g ACRO170900100
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
CAS No. 27035-39-8
Flash point 105°C
Boiling point 90°C (5mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo