Chcete sa opäť prihlásiť?
Allylcyclohexane ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₉H₁₆
MW: 124,23
Teplota varu: 153-154 °C
Hustota: 0,810
Teplota vzplanutia: 31 °C (87 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013769
Číslo CAS: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
UN: 3295
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L00946.03
25 g L00946.14
5 g L00946.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 124.23
CAS No. 2114-42-3
Purity 96%
Refractive index 1.4510
Flash point 31°(87°F)
Boiling point 153-154°
Molecular formula C9H16
MDL No. MFCD00013769
UN No. 3295
Beilstein reference 2037346
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo