Tlačiť
Allylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL662844-5GEA 120.13 EUR
SIAL662844-5G SIAL662844-25G
Allylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Allylcyclohexane
Vzorec: C₉H₁₆
Mw: 124,23 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013769
Číslo CAS: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
OSN: 3295
ADR: 3,III