Tlačiť
Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
45517.14EA 1142.35 EUR
45517.14 45517.06
Dimagnesium germanide ≥99.99% (metals basis)
Dimagnesium germanide
Vzorec: GeMg₂
Mw: 121,22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044441
Číslo CAS: 1310-52-7