Chcete sa opäť prihlásiť?
Barium selenite ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: BaO₃Se
MW: 264,29
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003446
Číslo CAS: 13718-59-7
EINECS: 237-280-0
UN: 2630
ADR: 6.1,I
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g A17451.22
500 g A17451.36
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 264.29
CAS No. 13718-59-7
Purity 97%
Molecular formula BaO3Se
MDL No. MFCD00003446
UN No. 2630
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo