Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
14676.09EA
50.19
EUR
14676.09
14676.36
14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Vzorec:
CaSi₂ Mw: 96,25 g/mol Teplota tavenia: ∼ 1000 °C Hustota: 2,5 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015977 Číslo CAS: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 OSN: 1405 ADR: 4.3,II |