Chcete sa opäť prihlásiť?
Dimagnesium silicide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: Mg₂Si
MW: 76,70 g/mol
Teplota topenia: 1102 °C
Hustota: 2,0
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016202
Číslo CAS: 22831-39-6
EINECS: 245-254-5
UN: 2624
ADR: 4.3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
10 g 12837.09
50 g 12837.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 2.0
Sensitivity Air & Moisture Sensitive
Melting point 1102°
Formula weight 76.71
CAS No. 22831-39-6
Purity 99.5%
Physical form -20 Mesh Powder
Molecular formula Mg2Si
MDL No. MFCD00016202
UN No. 2624
Merck reference 14,5688
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo