Tlačiť
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
89018.A3EA 267.14 EUR
89018.A3 89018.36
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Vzorec: F₆MgSi·H₂O
Mw: 166,39 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 120 °C (rozkl.)
Hustota: 1,788
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016196
Číslo CAS: 16949-65-8
EINECS: 241-022-2
OSN: 2853
ADR: 6.1,III