Tlačiť
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
35669.18EA 131.7 EUR
35669.18 35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (metals basis)
Calcium wolframate
Vzorec: CaO₄W
Mw: 287,92 g/mol
Teplota tavenia: 1620 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010913
Číslo CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4