Tlačiť
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL248665-100GEA 317.33 EUR
SIAL248665-100G SIAL248665-500G
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Calcium wolframate
Vzorec: CaO₄W
Mw: 287,92 g/mol
Číslo MDL: MFCD00010913
Číslo CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4