Chcete sa opäť prihlásiť?
Tris(trimethylsilyl) borate
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278,376 g/mol
Teplota varu: 183°C - 185°C (760 mm Hg)
Hustota: 0,834 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051588
Číslo CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 100 g ACRO381241000
Glass bottle 25 g ACRO381240250
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo