Tlačiť
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
35670.18EA 470.66 EUR
35670.18 35670.09
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Hexaboron silicide
Vzorec: B₆Si
Mw: 92,95 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00180907
Číslo CAS: 12008-29-6
EINECS: 234-535-8