Tlačiť
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Nebezpečí
36350.14EA 461.29 EUR
36350.14 36350.06
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Lead antimonide
Vzorec: PbSb
Mw: 328,96 g/mol
Hustota: 6,72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151190
Číslo CAS: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
OSN: 1549
ADR: 6.1,III