Chcete sa opäť prihlásiť?
Cerium disilicide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: CeSi₂
MW: 196,29
Teplota topenia: 1620 °C
Hustota: 5,31
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168082
Číslo CAS: 12014-85-6
EINECS: 234-602-1
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g 35836.14
5 g 35836.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 5.31
Melting point 1620°
Formula weight 196.29
CAS No. 12014-85-6
Purity 99.9%
Physical form 3-15mm Pieces
Odour/scent Odourless
Molecular formula CeSi2
MDL No. MFCD00168082
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo