Tlačiť
Gadolinium disilicide ≥99.9% (metals basis)
36356.09EA 587.72 EUR
36356.09 36356.04
Gadolinium disilicide ≥99.9% (metals basis)
Gadolinium disilicide
Vzorec: GdSi₂
Mw: 213,42 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144382
Číslo CAS: 12134-75-7
EINECS: 235-216-6