Chcete sa opäť prihlásiť?
Zinc selenite
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: O₃SeZn
MW: 192,33
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011297
Číslo CAS: 13597-46-1
EINECS: 237-048-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g 12586.22
10 g 12586.09
2 kg 12586.A3
500 g 12586.36
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 192.33
CAS No. 13597-46-1
Physical form Powder
Molecular formula ZnSeO3
MDL No. MFCD00011297
UN No. 2630
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo