Chcete sa opäť prihlásiť?
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: AlTi
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210656
Číslo CAS: 12003-96-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
10 g 88393.09
50 g 88393.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Sensitivity Air Sensitive
CAS No. 12003-96-2
Purity 99.5%
Odour/scent Odourless
Molecular formula TiAl
MDL No. MFCD00210656
UN No. 3089
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo