Tlačiť
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
22895.14EA 171.92 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Vzorec: Al₃Ti
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054094
Číslo CAS: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
OSN: 3178
ADR: 4.1,II