Tlačiť
Hafnium disilicide
Dodávateľ: Thermo Scientific
12564.09EA 220.82 EUR
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Vzorec: HfSi₂
Mw: 234,66 g/mol
Teplota tavenia: 1680 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167026
Číslo CAS: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1