Chcete sa opäť prihlásiť?
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: Si₃Ti₅
MW: 323,76
Teplota topenia: 2130 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310208
Číslo CAS: 12067-57-1
EINECS: 235-082-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
250 g 13087.30
50 g 13087.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 2130°
Formula weight 323.76
CAS No. 12067-57-1
Purity 99.5%
Physical form -325 Mesh Powder
Odour/scent Odourless
Molecular formula Ti5Si3
UN No. 3178
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo