Chcete sa opäť prihlásiť?
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: Nb₅Si₃
MW: 548,79
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213811
Číslo CAS: 12060-34-3
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g 39471.22
25 g 39471.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 548.79
CAS No. 12060-34-3
Purity 99.5%
Physical form -325 Mesh Powder
Molecular formula Nb5Si3
MDL No. MFCD00213811
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo