Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
41063.KSEA
1337.15
EUR
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Vzorec:
CrSi₂ Mw: 108,17 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00168070 Číslo CAS: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |