Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
11549.18 11549.30
Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (metals basis)
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehicles
Vzorec: MoSi₂
Mw: 152,11 g/mol
Teplota tavenia: 1870…2030 °C
Hustota: 6,31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151535
Číslo CAS: 12136-78-6
EINECS: 235-231-8
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily
Vyberte produkt, pre ktorý hľadáte certifikát
Uveďte číslo šarže. Toto pole je povinné. Ak pre VWR chemikálie ho neviete, zadajte „x“.
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo