Tlačiť
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
11551.18EA 221.3 EUR
11551.18 11551.09
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten disilicide
Vzorec: Si₂W
Mw: 240,02 g/mol
Teplota tavenia: 2165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049704
Číslo CAS: 12039-88-2
EINECS: 234-909-0