Tlačiť
Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Varování
36390.06EA 130.22 EUR
36390.06 36390.14
Dimanganese antimonide ≥99.5% (metals basis)
Dimanganese antimonide
Vzorec: Mn₂Sb
Mw: 231,63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151354
Číslo CAS: 12032-97-2
EINECS: 234-784-2
OSN: 1549
ADR: 6.1,III