Tlačiť
Diiron phosphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691658-5GEA 0 EUR
SIAL691658-5G
Diiron phosphide, Sigma-Aldrich®
Diiron phosphide
Vzorec: Fe₂P
Číslo CAS: 1310-43-6
EINECS: 215-178-7