Tlačiť
Triiron phosphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691593-5GEA 160.49 EUR
SIAL691593-5G
Triiron phosphide, Sigma-Aldrich®
Triiron phosphide
Vzorec: Fe₃P
Mw: 198,51 g/mol
Číslo MDL: MFCD00799762
Číslo CAS: 12023-53-9
EINECS: 234-682-8