Tlačiť
Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
36251.30EA 603.26 EUR
36251.30 36251.18
Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dinickel silicide
Vzorec: Ni₂Si
Mw: 145,47 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151367
Číslo CAS: 12059-14-2
EINECS: 235-033-1
ADR: 9,III