Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota topenia: 30…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD01646056
Číslo CAS: 2402-97-3
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H25940.03
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 30-40°
Formula weight 174.00
CAS No. 2402-97-3
Purity 97%
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 130°/2mm
Molecular formula C5H4BrNO
MDL No. MFCD01646056
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo