Tlačiť
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594059-5GEA 124.21 EUR
SIAL594059-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
Mw: 163,99 g/mol
Číslo MDL: MFCD00130246
Číslo CAS: 2587-00-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III