Tlačiť
2-Mercaptopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL188549-5GEA 109.46 EUR
SIAL188549-5G SIAL188549-25G
2-Mercaptopyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NOS
Mw: 127,17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006196
Číslo CAS: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4