Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate ≥98%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Vzorec: C5H4NNaOS.nH2O
MW: 149,14 g/mol (anhy)
Teplota topenia: >260 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151244
Číslo CAS: 207511-13-5
EINECS: 223-296-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 25 g ACRO255380250
Glass bottle 5 g ACRO255380050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo