Tlačiť
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO270811000EA 646.69 EUR
ACRO270811000 ACRO270810250 ACRO270810050
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98+%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Mw: 171,58 g/mol
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134165
Číslo CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %